1-Methylaminomethylnaphthalin 98,0 Titrimetric
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Methylaminomethyl)naphthalene
M0983.1
M0983-5G
TCIAM0983.1EA
66.5
EUR
TCIAM0983.1
TCIAM0983-5G
1-Methylaminomethylnaphthalin 98,0 Titrimetric
1-Methylaminomethylnaphthalin
Formel:
C₁₂H₁₃N Molecular Weight: 171.24 g/mol Siedepunkt: 120°C |
MDL:
MFCD00144934 CAS-Nummer: 14489-75-9 EINECS: 238-497-3 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |