2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine ≥95,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)

Achtung

M2004-25G M2004-5G
TCIAM2004-25GEA 226 EUR
TCIAM2004-25G TCIAM2004-5G
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine ≥95,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
Formel: C₉H₁₃NO₂
Siedepunkt: 98°C
MDL: MFCD00235185
CAS-Nummer: 1836-62-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR