7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
Achtung
Synonyme: 7-Methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
M2233-1G M2233-100MG
TCIAM2233-1GEA 314 EUR
TCIAM2233-1G TCIAM2233-100MG
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈O₅
Molecular Weight: 220.18 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00452770
CAS-Nummer: 20300-59-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C