2-(9-Oxoxanthen-2-yl)propionic acid 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene salt ≥98,0% (durch HPLC)
|
Achtung
|
O0447-1G
TCIAO0447-1GEA
492
EUR
TCIAO0447-1G
2-(9-Oxoxanthen-2-yl)propionic acid 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene salt ≥98,0% (durch HPLC)
2-(9-Oxoxanthen-2-yl)propionic acid 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene salt
Formel:
C₂₃H₂₄N₂O₄ Molecular Weight: 392,46 g/mol |
CAS-Nummer:
1346753-04-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 % (total of Ion-Pair) |
Elemental analysis (Nitrogen) | 7.00 to 7.20 % |