4-Phenyl-3-thiosemicarbazid ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)

Gefahr

Synonyme: (Phenylamino)thioameisensäurehydrazid, 4-Phenyl-3-thiosemicarbazid

P0235-1G P0235-25G
TCIAP0235-1GEA 29.2 EUR
TCIAP0235-1G TCIAP0235-25G
4-Phenyl-3-thiosemicarbazid ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
4-Phenyl-3-thiosemicarbazid
Formel: C₇H₉N₃S
Molecular Weight: 167,23 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007615
CAS-Nummer: 5351-69-9
EINECS: 226-329-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR