1,3-Pentadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: TCI

Synonyme: Penta-1,3-dien

P1841-25ML
TCIAP1841-25MLEA 818 EUR
TCIAP1841-25ML
1,3-Pentadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
1,3-Pentadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₅H₈
CAS-Nummer: 504-60-9
EINECS: 207-995-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR