Cole Parmer® Blockheizeinsätze für Blockheizgeräte der Serien BH-200 und BH-250 und Kühler/Heizgeräte der Serie CB-200
Lieferant: Cole Parmer
36610-42 36610-56 36620-52 36610-52 36610-41 36610-46 36610-50 36610-51 36610-53 36610-57 36620-89 36620-92 36620-71 36620-75 36620-76 36620-77 36620-79 36620-80 36620-81 36620-87 36620-61 36620-63 36620-64 36620-65 36620-66 36620-54 36620-55 36620-51 36610-47 36610-41 36610-64
STUA36610-42EA 227 EUR
STUA36610-42 STUA36610-56 TECN36620-52 STUA36610-52 STUA36610-41 STUA36610-46 STUA36610-50 STUA36610-51 STUA36610-53 STUA36610-57 TECN36620-89 TECN36620-92 TECN36620-71 TECN36620-75 TECN36620-76 TECN36620-77 TECN36620-79 TECN36620-80 TECN36620-81 TECN36620-87 TECN36620-61 TECN36620-63 TECN36620-64 TECN36620-65 TECN36620-66 TECN36620-54 TECN36620-55 TECN36620-51 STUA36610-47 TECN36610-41 TECN36610-64
Cole Parmer® Blockheizeinsätze für Blockheizgeräte der Serien BH-200 und BH-250 und Kühler/Heizgeräte der Serie CB-200
Blockthermostate Heiz-/Kühlblöcke
Austauschbare Heizblöcke bieten eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
  • Vielseitig – austauschbare Heizblöcke bieten Platz für verschiedene Röhrchen und Platten
Auswechselbare Aluminium-Heizblöcke bieten eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit und sind für verschiedene Reagenzgläser, Becher und Platten geeignet. Je nach gewählter Blockkombination können Kunststoff-Abstandshalter (36620-67) verwendet werden, um eine halbbreite Aussparung auszufüllen und so eine optimale Wärmeleistung zu gewährleisten. Die meisten Blöcke verfügen über ein separates LochMore Product Information
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable