Cole Parmer® Blockheizeinsätze für Blockheizgeräte der Serien BH-200 und BH-250 und Kühler/Heizgeräte der Serie CB-200
Lieferant: Cole Parmer
36610-42 36610-56 36620-52 36610-52 36610-41 36610-46 36610-50 36610-51 36610-53 36610-57 36620-89 36620-92 36620-71 36620-75 36620-76 36620-77 36620-79 36620-80 36620-81 36620-87 36620-61 36620-63 36620-64 36620-65 36620-66 36620-54 36620-55 36620-51 36610-47 36610-41 36610-64
STUA36610-42EA 227 EUR
STUA36610-42 STUA36610-56 TECN36620-52 STUA36610-52 STUA36610-41 STUA36610-46 STUA36610-50 STUA36610-51 STUA36610-53 STUA36610-57 TECN36620-89 TECN36620-92 TECN36620-71 TECN36620-75 TECN36620-76 TECN36620-77 TECN36620-79 TECN36620-80 TECN36620-81 TECN36620-87 TECN36620-61 TECN36620-63 TECN36620-64 TECN36620-65 TECN36620-66 TECN36620-54 TECN36620-55 TECN36620-51 STUA36610-47 TECN36610-41 TECN36610-64
Cole Parmer® Blockheizeinsätze für Blockheizgeräte der Serien BH-200 und BH-250 und Kühler/Heizgeräte der Serie CB-200
Blockthermostate Heiz-/Kühlblöcke
Austauschbare Heizblöcke bieten eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
  • Vielseitig – austauschbare Heizblöcke bieten Platz für verschiedene Röhrchen und Platten
Auswechselbare Aluminium-Heizblöcke bieten eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit und sind für verschiedene Reagenzgläser, Becher und Platten geeignet. Je nach gewählter Blockkombination können Kunststoff-Abstandshalter (36620-67) verwendet werden, um eine halbbreite Aussparung auszufüllen und so eine optimale Wärmeleistung zu gewährleisten. Die meisten Blöcke verfügen über ein separates LochMore Product Information