ColeParmer® SC-200 Probenkonzentrator
Lieferant: Cole-Parmer
36620-42 36620-43 36620-97 36620-98 36620-99 36620-67 99950-07
TECN36620-42EA 1365.59 EUR
TECN36620-42 TECN36620-43 TECN36620-97 TECN36620-98 TECN36620-99 TECN36620-67 TECN99950-07
ColeParmer® SC-200 Probenkonzentrator
Blockthermostate Probenkonzentratoren
Konzentrieren Sie schnell mehrere Proben gleichzeitig in einem Block.
  • Die variable Nadelposition passt zu verschiedenen Dri-Block®-Einsätzen.
  • Die kleine Größe macht ihn ideal für die Verwendung unter einer Abzugshaube.
  • Nadeln, Block und Blockheizgeräte separat erhältlich.
Der Konzentrator bläst über Edelstahlnadeln (nicht im Lieferumfang enthalten) ein Inertgas über die Oberfläche Ihrer Proben. Geblasenes Gas in Kombination mit der Wärme des Heizgeräts schafft ideale Bedingungen für eine schnelle und effiziente Verdampfung. Führen Sie Nadeln inMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable