Wasser, Molekularbiologische Qualität, PCR-zertifiziert getestet auf DNase-/RNase, steril

Lieferant: TEKNOVA

Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid

W3330
TEKOW3330EA 537 EUR
TEKOW3330
Wasser, Molekularbiologische Qualität, PCR-zertifiziert getestet auf DNase-/RNase, steril
Wasser

Molecular Biology Grade Water is PCR certified negative for DNAse and RNAse (sensitivity to femtomoles) and is negative for non-specific Endonuclease, Exonuclease and Protease activity.


  • Sterile

Formel: H₂O
Molecular Weight: 18,02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

DNase tested
RNase tested
Protease tested
PCR tested

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR