TELSTAR Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse I, BiOptima ONE
Lieferant: Azbil Telstar Technologies
1775507 1776556
TELR1775507EA 8844.24 EUR
TELR1775507 TELR1776556
TELSTAR Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse I, BiOptima ONE
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
Die ergonomisch gestalteten mikrobiologischen Sicherheitswerkbänke BiOptima Klasse I sorgen für optimale Effizienz und hohe Energieeinsparungen. Telstar BiOptima ONE ist eine Reihe hochwertiger biologischer Sicherheitswerkbänke der Klasse I, die ein Höchstmaß an Schutz für Anwender und Umwelt gewährleisten. Das Prinzip von BiOptima ONE ist die vollständige Absaugung der Luft durch einen HEPA-Filter. Die Umgebungsluft wird über die vordere Öffnung angesaugt und durch den H14-HEPA-Filter abgesaugt, um sicherzustellen, dass keine schädlichen Partikel an die Umgebung abgegeben werden. BiOptimaMore Product Information