Eco AluRack für Kühltruhen für 16 Kryoboxen, 32mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 579x140x140mm, geliefert mit Standard Kartona geboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Eco AluRack für Kühltruhen für 16 Kryoboxen, 32mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 579x140x140mm, geliefert mit Standard Kartona geboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST