Eco AluRack für Kühltruhen für 4 Kryoboxen, 75mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 327x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonag eboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Eco AluRack für Kühltruhen für 4 Kryoboxen, 75mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 327x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonag eboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST