Eco AluRack für Kühltruhen für 3 Kryoboxen, 100mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 323x140x140mm, geliefert mit Standard Kartona geboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Eco AluRack für Kühltruhen für 3 Kryoboxen, 100mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 323x140x140mm, geliefert mit Standard Kartona geboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!