Classic Gestell für Kühltruhe für 8 Kryoboxen, 40mm hoch, Edelstahl, mit Fixier-Stab, Abmessungen (HxTxB) 340x140x140mm 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Classic Gestell für Kühltruhe für 8 Kryoboxen, 40mm hoch, Edelstahl, mit Fixier-Stab, Abmessungen (HxTxB) 340x140x140mm 1 * 1 ST