Classic Gestell für Kühltruhe für 5 Kryoboxen, 50mm hoch, Edelstahl, mit Fixier-Stab, Abmessungen (HxTxB) 279x140x140mm, geliefert m it Standard Kartonageboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Classic Gestell für Kühltruhe für 5 Kryoboxen, 50mm hoch, Edelstahl, mit Fixier-Stab, Abmessungen (HxTxB) 279x140x140mm, geliefert m it Standard Kartonageboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST