Standard rack für tiefkühlschränke für (hxd) 3x4 = 12 boxes 130mm höhe, kommt mit Standard weiss karton boxes und 9x9 raum rasterein satz, edelstahl, maßnahmen (hxdxw) 401x558x140 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Standard rack für tiefkühlschränke für (hxd) 3x4 = 12 boxes 130mm höhe, kommt mit Standard weiss karton boxes und 9x9 raum rasterein satz, edelstahl, maßnahmen (hxdxw) 401x558x140 1 * 1 ST