Comfort Gestell für Kühlschränke für (HxT) 5x5=25 Kryoboxen, 40mm hoch, Edelstahl, Schubladen, Abmessungen (HxTxB) 214x683x140mm 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Comfort Gestell für Kühlschränke für (HxT) 5x5=25 Kryoboxen, 40mm hoch, Edelstahl, Schubladen, Abmessungen (HxTxB) 214x683x140mm 1 * 1 ST