Comfort Gestell für Kühltruhen für 17 Kryoboxen, 40mm hoch, Edelstahl, mit Haltefeder, Abmessungen (HxTxB) 718x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, weiß, und 9x9 Rastereinsätze 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Comfort Gestell für Kühltruhen für 17 Kryoboxen, 40mm hoch, Edelstahl, mit Haltefeder, Abmessungen (HxTxB) 718x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, weiß, und 9x9 Rastereinsätze 1 * 1 ST