Comfort Gestell für Kühltruhen für 16 Kryoboxen, 32mm hoch, Edelstahl, mit Haltefeder, Abmessungen (HxTxB) 572x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Comfort Gestell für Kühltruhen für 16 Kryoboxen, 32mm hoch, Edelstahl, mit Haltefeder, Abmessungen (HxTxB) 572x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST