Comfort MTP Gestell für Kühltruhen für 8 SBS format Platten, 35mm hoch, Edelstahl, Abmessungen (HxTxB) 296x135x92mm 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Comfort MTP Gestell für Kühltruhen für 8 SBS format Platten, 35mm hoch, Edelstahl, Abmessungen (HxTxB) 296x135x92mm 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!