Universal IAQ-Messgerät, testo 400
Lieferant: Testo
0560.0400
TEST0560.0400EA 1303 EUR
TEST0560.0400
Universal IAQ-Messgerät, testo 400
Überwachungssysteme CO2- und Temperatur-Überwachungssysteme
Das testo 400 ist das universelle Messgerät für alle Klimaprofis. Messen, analysieren und dokumentieren Sie alle IAQ- und Behaglichkeitsparameter mit nur einem Gerät – einfach, komfortabel und normkonform.
  • Hochgenauer, lageunabhängiger und integrierter Differenzdrucksensor und integriertem Absolutdrucksensor
  • Kunststoffgehäuse
  • Hauptkamera: 8.0 MP; Frontkamera: 5.0 MP
  • 5.0" Touchscreen, HD 1280*720 Pixel, IPS (160k)
  • Wiederaufladbarer Li-Ionen Akku (5550 mAh)
  • Bluetooth®; USB; WLAN
  • Smart-Touch-Display zur intuitiven Bedienung des IAQ-Gerätes
  • Kunden- und Messstellenverwaltung wird direkt im Messgerät selbst durchgeführt
Misst alle IAQ-relevanten Parameter: Strömung, Temperatur, Feuchte, Druck, Beleuchtungsstärke, Strahlungswärme, Turbulenzgrad, CO2 und CO. Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Sonden: 2× Kabelsonden (TUC), 4× Bluetooth®-Sonden, 2× Fühler Thermoelement Typ K. Kompatibel mit einer großen Auswahl Bluetooth®- und Kabelsonden.
Für hochpräzise Messungen und weniger Ausfallzeiten: Justierfunktion an bis zu sechs Messpunkten für Null-Fehler-Anzeige, Tausch von Sondenköpfen ohne Neustart des IAQ-Messgeräts, hochwertige Sonden mit intelligentem Kalibrierkonzept (Kalibrierung der Sonden unabhängig vom Messgerät).
Langzeitüberwachung der Raumluftqualität: Bestellen Sie den IAQ Datenlogger für Langzeitmessungen mit dem Klimamessgerät testo 400. Während der IAQ-Messung mit dem Stand-Alone-Datenlogger können Sie das Klimamessgerät an anderer Stelle für Messungen nutzen.
PC-Software testo DataControl zur weiteren Analyse, Archivierung und Dokumentation von Messdaten auf Ihrem Computer. Integrierte WLAN- und Bluetooth®-Schnittstellen: Messprotokolle direkt vor Ort versenden oder über einen geeigneten Drucker ausdrucken lassen.
Für fehlerfreie Messungen nach Norm: Smarte, intuitiv bedienbare Messmenüs und Bewertung der Messwerte nach Ampelprinzip unterstützen Sie optimal bei Ihrer Messaufgabe. Nutzen Sie die Messprogramme für normkonforme Messungen: RLT-Netzmessung nach EN ISO 12599 und ASHRAE 111, PMV/PPD nach EN ISO 7730 und ASHRAE 55, Zugluft und Turbulenzgrad nach EN ISO 7730 und ASHRAE 55, WBGT-Messung in Anlehnung an DIN 33403 und EN ISO 7243, NET-Messung nach DIN 33403.
Standards: Schutzklasse IP 40
Lieferumfang: Auslieferung mit Transportkoffer für Volumenstrommessung, Anschluss-Schlauch, Netzteil mit USB-Kabel, Kalibrierprotokoll und Bedienungsanleitung.