Wasserdichtes Digitales Mini-Oberflächenthermometer
Lieferant: Testo
0560.1113
TEST0560.1113EA 37 EUR
TEST0560.1113
Wasserdichtes Digitales Mini-Oberflächenthermometer
Thermometer Digitalthermometer
Diese digitalen Mini-Thermometer haben einen Messbereich von −20 bis +230 °C. Nach der Messung kann es einfach unter laufendem Wasser oder in der Spülmaschine abgespült werden. Für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet, wie im Nahrungs- und Pharmasektor oder in HVAC-Anwendungen.
  • Wasserdicht gemäß Schutzklasse IP67
  • Batterieladeanzeige
  • Maximum/Minimum und ‚HOLD‘-Taste
  • Schutzrohr mit Halte-Clip
Mit dem wasserdichten Mini-Einstechthermometer messen Sie Lufttemperatur und Kerntemperatur in unterschiedlichsten Einsatzbereichen, wie Flüssigkeiten, weichen und pulverförmigen Medien und die Umgebungslufttemperatur in verschiedenen Anwendungen.