Infrarot-Thermometer, testo 835-T1
Lieferant: Testo
0560.8351
TEST0560.8351EA 256 EUR
TEST0560.8351
Infrarot-Thermometer, testo 835-T1
Thermometer Digitalthermometer
Das praktische Infrarot-Thermometer testo 835-T1 bietet größtmögliche Sicherheit und Präzision bei der Temperaturmessung kleinerer Objekte aus mittlerer Distanz z.B. bei der Überwachung der Temperatur an Wänden, der Fehlersuche an Heizungs- und Klimaanlagen oder der Qualitätskontrolle von industriell gefertigten Produkten.
  • Zuverlässige IR-Messung bis 600 °C
  • IR-Messungen aus einer sicheren Entfernung
  • Bis zu 200 Messwerte speicherbar; Auswertung durch mitgelieferte Software
  • 4-Punkt-Laser und 50:1-Optik für präzise Messungen auf Distanz
Die integrierte Emissionsmessung zur absoluten Verlässlichkeit der Messung und bequeme Menüführung mit Symbolen und Joystick.
Standards: EN 61326-1:2006
Lieferumfang: Inklusive 4-Punkt-Lasermarkierung und Messdatenverwaltung, PC-Software, Batterien und Kalibrierprotokoll.