Infrarotthermometer, testo 835-H1
Lieferant: Testo
0560.8353
TEST0560.8353EA 385 EUR
TEST0560.8353
Infrarotthermometer, testo 835-H1
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Thermometer misst berührungslos Oberflächentemperatur, Feuchte und Taupunkt. Es hilft somit dabei, Schimmelgefahr an Bausubstanzen rechtzeitig zu erkennen.
  • 4-Punkt-Laser zeigt den Messbereich genau an und verhindert so Falschmessungen
  • 50:1-Optik liefert in der Oberflächen-Temperaturmessung auch auf große Entfernung noch erstklassige Ergebnisse
  • Komfortable Menüführung durch Icons und Joystick
  • Speichert bis zu 200 Messwerte
  • Freie Alarmgrenzwerte definierbar, akustischer und optischer Alarm
  • Anzeige von Min-/Max-Werten
  • Beleuchtetes Display
  • Optional erhältliche Temperaturfühler anschließbar
Ideal zur Überwachung und Kontrolle von Klima- und Lüftungsanlagen.
Standards: EN 61326-1:2006
Lieferumfang: Lieferung inklusive PC-Software, Feuchtemodul, Batterien und Kalibrierprotokoll.