Smart Probes VAC-Set
Lieferant: Testo
0563.0003.10
TEST0563.0003.10EA 448 EUR
TEST0563.0003.10
Smart Probes VAC-Set
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Thermo-Anemometer testo 405i, Flügelrad-Anemometer testo 410i, Thermo-Hygrometer testo 605i und Infrarot-Thermometer testo 805i im testo Smart Case.
  • Kompakte Profi-Messgeräte der Testo Smart Probes-Serie für den Einsatz mit Smartphones/Tablets
  • Zur Messung von Luft- und Oberflächentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit und Volumenstrom
  • Anzeige der Messdaten als Tabelle oder Grafik
  • Messdaten werden über die testo Smart Probes App analysiert und versendet
  • Handliche testo Smart Case Transporttasche
Anwendungsspezifische Menüs: Volumenstrommessung in Kanälen und an Auslässen, Erkennung von Schimmelgefahr, einfache Bilddokumentation inklusive IR-Temperaturmesswert und Messpunktmarkierung.
Im kompakten VAC-Kit sind vier App-gesteuerte Messgeräte für die wichtigsten Messaufgaben des Klimatechnikers enthalten: das Thermo-Anemometer testo 405i, das Flügelrad-Anemometer testo 410i, das Thermo-Hygrometer testo 605i und das Infrarot-Thermometer testo 805i. In Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet lassen sich damit Luft- und Oberflächentemperaturen, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeiten und Volumenströme in, an und um Klimaanlagen und Anlagen messen. Nutzer können ihre Messwerte praktisch auf der auf dem gewünschten Smartphone/Tablett installierten testo Smart Probes App ablesen.
In der App können Messparameter (wie Luftfeuchtigkeit oder Temperatur) mit nur einem Klick gelöscht, hinzugefügt oder in der Reihenfolge geändert werden. Ebenso schnell ist es möglich, die angezeigten Messparameter zu ändern. Darüber hinaus bietet die App anwendungsspezifische Menüs, unter anderem zur Erkennung von Schimmelrisiken; Automatische Berechnung des Volumenstroms an Auslässen/in Kanälen durch einfache Parametrierung des Auslass-/Kanalquerschnitts (Abmessungen und Geometrie). Abschließend kann man Messdatenreporte auch direkt als PDF oder Excel per E-Mail versenden. Im handlichen testo Smart Case lassen sich die Messgeräte bequem transportieren und sind immer griffbereit, wenn sie gebraucht werden.
Die testo Smart Probes App verwandelt Ihr Smartphone/Tablet in das Display für bis zu 6 Testo Smart Probes gleichzeitig. Sowohl die Bedienung des Messgeräte als auch die Anzeige der Messwerte erfolgt per Bluetooth® über die testo Smart Probes App auf Ihrem Smartphone oder Tablet – unabhängig vom Messort. Darüber hinaus können Sie mit der App Messberichte erstellen, diese mit Fotos und Kommentaren ergänzen und per E-Mail versenden. Für iOS und Android.
Bestellinformation: Benötigt iOS 8.3 oder neuer/Android 4.3 oder neuer, und erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth®.
Lieferumfang: Set beinhaltet testo 405i, testo 410i, testo 605i, testo 805i, testo Smart Case (VAC), Batterien und Kalibrierprotokoll.