Smart Probes Schimmel-Set
Lieferant: Testo
0563.0005.10
TEST0563.0005.10EA 214 EUR
TEST0563.0005.10
Smart Probes Schimmel-Set
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Thermohygrometer testo 605i und Infrarot-Thermometer testo 805i im testo Smart Case.
  • Schimmelgefahr frühzeitig erkennen mit der testo Smart Probes App
  • Messpunktmarkierung mit Laserfunktion
  • Darstellung und Bewertung des Schimmelrisikos in Ampelfarben
  • Messdatenanalyse und Versand inkl. Fotodokumentation der betroffenen Bereiche über die testo Smart Probes App
Das testo Smart Probes Schimmel-Set eignet sich in Kombination mit der kostenlosen testo Smart Probes App ideal zur präventiven Erkennung des Schimmelrisikos, bevor diese überhaupt entstehen kann. Dieses kompakte und leicht zu transportierende Set enthält zwei testo SmartProbes testo 605i und testo 805i zur Messung der Umgebungstemperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und der Oberflächentemperatur. Damit eignet es sich hervorragend für die schnelle Erkennung von Schimmelgefahren.
Die Ergebnisse der Schimmelerkennung werden nach dem Ampelprinzip (grün, gelb, rot) ausgewertet und können auf Knopfdruck als PDF-, CSV- oder Excel-Datei gespeichert und auf andere Geräte übertragen oder direkt per E-Mail versendet werden. Zur besseren Visualisierung werden dem Bericht Fotos des betroffenen Bereichs hinzugefügt.
Die testo Smart Probes App verwandelt Ihr Smartphone/Tablet in das Display für bis zu 6 Testo Smart Probes gleichzeitig. Sowohl die Bedienung der Messgeräte als auch die Anzeige der Messwerte erfolgt per Bluetooth® über die testo Smart Probes App auf Ihrem Smartphone oder Tablet – unabhängig vom Messort. Darüber hinaus können Sie mit der App Messberichte erstellen, diese mit Fotos und Kommentaren ergänzen und per E-Mail versenden. Für iOS und Android.
Bestellinformation: Benötigt iOS 8.3 oder neuer/Android 4.3 oder neuer, und mobiles Endgerät mit Bluetooth®.
Lieferumfang: Set enthält testo 605i, testo 805i, testo Smart Case (IAQ), Batterien und Kalibrierprotokoll.