Lux-Set, Testo 440
Lieferant: Testo
0563.4402
TEST0563.4402EA 625 EUR
TEST0563.4402
Lux-Set, Testo 440
Datenlogger
Das Lux-Set besitzt ein klar strukturiertes Messmenü für Langzeitmessung sowie Bewertung der Beleuchtungsstärke nach der V-Lambda-Kurve, es ist daher für alle gängigen Lichtquellen geeignet.
  • Set zum Messen der Beleuchtungsstärke an Arbeitsplätzen
  • Turbulenzgradmessung nach EN ISO 7730 / ASHRAE 55
Rutschfeste Sonden-Auflagefläche zur bequemen
Positionierung am Messort, interne Datenspeicherung und USB-Port zum Datenexport. Das Strömungs- und IAQ-Messinstrument kann mit einer großen Auswahl an digitalen Sonden erweitert werden.
Ideal zur Verwendung verschiedener Fühlerpaletten für Reinräume und Labore, zur Langzeitüberwachung von Raumluftqualität und für Komfort und höchste Flexibilität bei Kanal- und Auslassmessungen.
Standards: Normkonforme Genauigkeit nach DIN EN 13032-1
und Klasse C nach DIN 5032-7
Lieferumfang: Lieferung mit testo 440 Strömungs- und IAQ-Messinstrument, 3 x AA-Batterien, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll (TEST0560.4401), Lux-Sonde mit festem Kabel inklusive Temperatur- und Feuchtesensor (Kabellänge 1,4 m) und Kalibrierprotokoll (TEST0635.0551), Basiskoffer für testo 440 und eine Sonde.