Luftstrom ComboKit 1 mit Bluetooth®, Testo 440
Lieferant: Testo
0563.4406
TEST0563.4406EA 969 EUR
TEST0563.4406
Luftstrom ComboKit 1 mit Bluetooth®, Testo 440
Datenlogger
Das Luftstrom ComboKit 1 ist mit einem klar strukturiertem Messmenü für Volumenstrom sowie parallele Bestimmung von Strömung, Differenzdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Lüftungskanal oder an Lüftungsauslässen ausgestattet.
  • Langzeitüberwachung von Raumluftqualität
  • Verbinden Sie die Flügelradsonde mit Bluetooth mit dem Teleskop für Deckenauslässe
  • Turbulenzgradmessung nach EN ISO 7730 / ASHRAE 55
Komfortabel für Funksonde, interner Datenspeicher und USB-Anschluss zum Datenexport. Besonders für die Langzeitüberwachung von Raumluftqualität und für höchste Flexibilität bei Kanal- und Auslassmessungen geeignet.
Lieferumfang: Lieferung mit testo 440 Luftströmungs- und IAQ-Messinstrument, Flügelradsonde (Ø 100 mm) mit Bluetooth®, inklusive Temperatursensor und Hitzdraht-Sonde inklusive Temperatursensor.