delta P Luftstrom ComboKit 2 mit Bluetooth®, Testo 440
Lieferant: Testo
0563.4410
TEST0563.4410EA 1649 EUR
TEST0563.4410
delta P Luftstrom ComboKit 2 mit Bluetooth®, Testo 440
Datenlogger
Das Luftstrom ComboKit 2 ist mit einem klar strukturiertem Messmenü für Volumenstrom sowie parallele Bestimmung von Strömung, Differenzdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Lüftungskanal oder an Lüftungsauslässen ausgestattet.
  • Messungen ohne störende Kabel durchführen
  • Mit platzsparendem und integriertem Differenzdrucksensor
  • Leicht zu transportieren
Komfortabel mit Funksonde, internem Datenspeicher und USB-Anschluss zum Datenexport. Besonders für die Langzeitüberwachung von Raumluftqualität und für höchste Flexibilität bei Kanal- und Auslassmessungen geeignet.
Lieferumfang: Lieferung mit testo 440 dP Luftströmungs- und IAQ-Messinstrument inklusive Differenzdrucksensor, zwei Flügelradsondenköpfe (Ø 100 mm und Ø 16 mm) und einem Feuchte/Temperatursensorkopf - alle drei können mit dem universellen Bluetooth®-Handgriff verbunden werden.