LED-Stroboskop, testo 477
Lieferant: Testo
0563.4770
TEST0563.4770EA 958 EUR
TEST0563.4770
LED-Stroboskop, testo 477
Tachometer
Das handliche LED-Stroboskop misst Rotationen und Vibrationen und erleichtert Messungen im laufenden Betrieb. Das stehende Bild ermöglicht die Untersuchung und Qualitätsbewertung von Teilen, die sich mit hoher Frequenz bewegen.
  • Messbereich: Bis zu 300000 Blitze pro Minute (fpm)
  • Lichtintensität bis zu 1500 Lux
  • Triggereingang und -ausgang für den Anschluss an externe Anlagen und Steuerung durch externen Sensor
  • Lange Betriebszeit: Batteriestandzeit bis zu 5 Stunden
Das testo 477 LED Stroboskop kann die Drehzahl sehr kleiner und schwer zu erreichenden Objekte ermitteln. Dank integriertem Stoßschutz und der robusten Gehäuseausführung nach Schutzklasse IP65 (ist auch abwaschbar) bestens für den rauen Praxisalltag gerüstet.
Abmessungen: 191×82×60 mm
Lieferumfang: Lieferung mit Triggersignal-Stecker, Kalibrierprotokoll, Batterien und Transportkoffer.