Digital-Multimeter, testo 760-3
Lieferant: Testo
0590.7603
TEST0590.7603EA 225 EUR
TEST0590.7603
Digital-Multimeter, testo 760-3
Elektrische Messgeräte Multimeter, digital
Das Digital-Multimeter testo 760-3 ist das Multitalent für alle Elektrizitätsprofis. Es ermöglicht Ihnen, einfache und anspruchsvolle elektrische Messaufgaben so sicher wie noch nie durchzuführen. Das Testo 760-3 erkennt die passende Messgröße anhand der Buchsenbelegung automatisch und verhindert somit gefährliche Fehleinstellungen.
  • Einfaches und sicheres Arbeiten durch automatische Messgrößenerkennung
  • Automatische Abschaltung verlängert die Batterielebensdauer
  • Robustes, ins Gehäuse eingegossenes, Messgerät
  • Komfortable Einhandbedienung ohne Wählscheibe
  • Großes, hintergrundbeleuchtetes, zweizeiliges und leicht ablesbares Display mit Analogskala
  • Ins Gehäuse eingegossene Kabelhalterung zur einfachen Unterbringung.
Dank Spannungsbereich bis 1000 V, Frequenzbereich bis 30 MHz und Kapazität bis 60.000 µF kann das Multimeter testo 760-3 auch für industrielle Anwendungen wie beispielsweise die Fehlersuche in großen, elektrischen Anlagen eingesetzt werden. Der integrierte Tiefpassfilter erzielt bei Frequenzumrichter-gesteuerten Motoren exaktere Messergebnisse.
Standards: EN 61326-1
Lieferumfang: Lieferung mit Testlitzen, drei AAA-Batterien, Bedienungsanleitung, Schnellstartanleitung und Konformitätszertifikat.