Reinigungsstäbchen für Glasfaserhülsen (1,25 mm)
Lieferant: Texwipe
25123X
TEXW25123XEA 398 EUR
TEXW25123X
Reinigungsstäbchen für Glasfaserhülsen (1,25 mm)
Tupfer Reinigungstupfer
Diese Reinigungsstäbchen sind das ideale Werkzeug zum Reinigen von 1,25-mm-Glasfaserhülsen, Backplane-Verbindungen und Polierscheiben.
  • Frei von Fasern, Klebstoffen und Bindemitteln, die Rückstände erzeugen können
  • Enthält keine Nähte oder scharfen Oberflächen, die Partikel erzeugen oder Kratzer verursachen können
  • 1,25 mm dicker Kopf
Anwendungen:
- Reinigen von 1,25 mm Glasfaserendflächen und Ausrichtungshülsen
- Entfernen von Schlamm von 1,25 mm Ferrulenpoliervorrichtungen
- Reinigen von 1,25 mm Testanschlüssen