Reinigungstupfer für Glasfaserhülsen (2,5 mm)
Lieferant: Texwipe
48040
TEXW48040EA 577 EUR
TEXW48040
Reinigungstupfer für Glasfaserhülsen (2,5 mm)
Tupfer Reinigungstupfer
Diese Reinigungsstäbchen sind vielseitige, effektive und kostengünstige Tupfer zum Reinigen von Endflächen und Gerätetestanschlüssen.
  • 2,5 mm flexibler Tupferkopf passt sich der Anschlussfläche an
  • Keine Klebstoffe, Bindemittel oder Fasern, die Rückstände hinterlassen
  • Kann mit allen Electro-Wash®- und Fiber-Wash™ Precision-Glasfaserreinigern für alle Arten von Schmutz und Verunreinigungen verwendet werden
  • 2,5 mm dicker Kopf
Anwendungen:
- Reinigt 2,5-mm-Anschlüsse und -Ferrulen
- Reinigt Anschlüsse von Testgeräten