Reinraum-Wischtücher, getränkt, PolySat®
Lieferant: Texwipe
TX1040
TEXWTX1040EA 81.5 EUR
TEXWTX1040
Reinraum-Wischtücher, getränkt, PolySat®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese weichen Wischtücher aus 100% Meltblown-PP sind mit einer Lösung aus 70% Isopropylalkohol und 30% deionisiertem Wasser (auf 0,2 µm gefiltert) getränkt.
  • Geeignet für die Reinigung von Produktionsausrüstung, für die eine geringe Freisetzung von extrahierbaren Substanzen und Partikeln durc Lösungsmittel erforderlich ist
  • Eliminiert Probleme im Zusammenhang mit dem Einkauf, der Lagerung, Filtration, dem Verdünnen und Mischen von Alkohol
  • Bringt genau abgemessene Mengen hochreinen Alkohols auf die Oberfläche auf
  • Optimiert den Alkoholverbrauch und reduziert Verschüttungsgefahr
Durch die Verpackung in einem wiederverschließbaren Beutel sind die PolySat® Wischtücher ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen und Geräte in kontrollierten Umgebungen.
Farbe: Weiß
Verpackung: Verpackt in lösungsmittelsicherem, wiederverschließbarem Kunststoffbeutel, der vor der Einführung in den Reinraum abgewischt werden kann.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.