Reinraum-Wischtücher, AlphaLite® II
Lieferant: Texwipe
TX1091
TEXWTX1091EA 477 EUR
TEXWTX1091
Reinraum-Wischtücher, AlphaLite® II
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese Wischtücher sind primär als flache Mopp-Überzüge zur Reinigung und Dekontamination von Fußböden vorgesehen. Sie bestehen aus kostengünstigem Polyester und sind daher besonders gut zur Reinigung und Entfernung von Rückständen geeignet.
  • Polyester-Gestrick zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und Bioziden
  • Hohe Saugfähigkeit und hervorragende Abriebfestigkeit
Zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klassen 3 - 8 geeignet.