Reinraum-Wischtücher, TexTra™
Lieferant: Texwipe
TX2424
TEXWTX2424EA 991 EUR
TEXWTX2424
Reinraum-Wischtücher, TexTra™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Einlagige Wischtücher aus 100% Endlosfilament-Polyester mit hoher Saugfähigkeit.
  • Economical, heavyweight, highly sorbent wipe, designed for non abrasive applications
  • Strong and durable fabric avoids snags, with good solvent, cleaning solution and disinfectant compatibility
  • Absorbency and liquid holding capacity of a two ply wipe, enables these wipes to be used in place of two ply wipes
Empfohlen für den Einsatz mit Reinigungs- und Desinfektionslösungen, wie z. B. Bleichmitteln, Phenolen und quaternären Ammoniumverbindungen. Ideal für kräftiges Wischen, Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten und zum Schutz von Geräten oder Komponenten.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1 - 100000, ISO 3 - 8 geeignet.
Farbe: Weiß.
Verpackung: Laundered and packed in a Class 100, ISO 5, M3.5 cleanroom. In solvent-safe Bag-Within-A-Bag packaging.
Bitte beachten Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier’s website.