Reinraum-Wischtücher, getränkt, Vertex®
Lieferant: Texwipe
TX49P
TEXWTX49PEA 487 EUR
TEXWTX49P
Reinraum-Wischtücher, getränkt, Vertex®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese Wischtücher aus 100% Endlosfilamentfasern aus Polyester-Maschenware werden in den USA aus fabrikneuen Lagerbeständen in der vollautomatisierten Vertex® Produktionseinrichtung von Texwipe hergestellt. Sie sind in einem optimalen Verhältnis mit 70% IPA pharmazeutischer Qualität und 30% deionisiertem Wasser getränkt. Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen.
  • Weich und hohe Saugfähigkeit
  • Laserkanten
  • Vierteljährliche mikrobiologische Tests mit dem Agarose-Overlay-Test und mit Limulus Amöbozyt Lysat (LAL) auf Endotoxine
  • Tücher enthalten keine zytotoxischen auswaschbaren Stoffe und sind nicht pyrogen
Farbe: Weiß
Verpackung: Hergestellt und verpackt in einer integrierten, vollautomatisierten Mikro-Umgebung (Vertex®) unter Reinraumbedingungen nach ISO-Klasse 3.
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904