Zytozentrifugen, Cellspin®
Lieferant: THARMAC GmbH
JC1000-8-G-R JC1000-12-L-R JC2000-8-G-R JC1000-4-S-R JC2000-8-G-D JC1000-4-L-R JC1000-4-G-R JC1000-8-S-R JC1000-8-L-R JC1000-12-S-R JC1000-12-G-R JC1000-12-EG-R JC1000-4-S-D JC1000-4-L-D JC1000-8-G-D JC1000-12-L-D JC2100-12-L-R JC2100-12-G-R JC1000-4-G-D JC1000-8-S-D JC1000-8-L-D JC1000-12-S-D JC1000-12-G-D JC1000-12-EL-R JC1000-12-EG-D JC2000-12-EL-D JC2000-12-EG-D JC2000-12-L-R JC2000-12-G-R JC2000-12-G-D JC2100-12-L-D JC2100-12-G-D JC2000-8-L-R JC2000-8-L-D JC2100-12-EL-R JC2100-12-EL-D JC2100-12-EG-R JC2100-12-EG-D
521-1995EA 5274 EUR
521-1995 720-1782 THARJC2000-8-G-R 521-1994 THARJC2000-8-G-D 521-1993 521-1991 521-1997 521-1996 521-1990 521-1989 521-1988 720-2930 521-1992 THARJC1000-8-G-D THARJC1000-12-L-D 521-2056 521-2055 THARJC1000-4-G-D THARJC1000-8-S-D THARJC1000-8-L-D THARJC1000-12-S-D THARJC1000-12-G-D THARJC1000-12-EL-R THARJC1000-12-EG-D THARJC2000-12-EL-D THARJC2000-12-EG-D THARJC2000-12-L-R THARJC2000-12-G-R THARJC2000-12-G-D THARJC2100-12-L-D THARJC2100-12-G-D THARJC2000-8-L-R THARJC2000-8-L-D THARJC2100-12-EL-R THARJC2100-12-EL-D THARJC2100-12-EG-R THARJC2100-12-EG-D
Zytozentrifugen, Cellspin®
Zentrifugen Tischzentrifugen
Universelle Zytozentrifuge für kleine und große Volumen, entwickelt für Dünnschnitt- und Einzelschnitt-Zellpräparationen in medizinischen Applikationen in der Zytologie, Urologie, Mikrobiologie, Hämatologie, Immunozytochemie, Virologie und Onkologie.
  • Leichtgängiger Hochleistungsmotor mit wartungsfreiem Frequenzumwandler
  • Elektrisch gesteuerte Deckelverriegelung, Folientastatur zur Datenschnelleingabe, leicht ablesbare Digitalanzeige und Drehknopf zur Werteingabe
  • Cellspin® II (gekühlte Version): Stufenlose Einstellung von –20 bis +40 °C, Fast Cool-
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell Cellspin I Cellspin IIR Cellspin I Cellspin I Cellspin II
Environmentally Preferable
Max. Kapazität - Ausschwingrotor 6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor) 6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor) 6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor) 6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor) 6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor)
Max. speed 6000 min⁻¹ 15000 min⁻¹ 15000 min⁻¹ 6000 min⁻¹ 15000 min⁻¹
Speed increment 100 min⁻¹ 100 min⁻¹ 100 min⁻¹ 100 min⁻¹ 100 min⁻¹
Temperatur –20...+40 °C
Beschleunigungs-/Bremskurven - 9/9 - - 9/9
Programme - 10 - - 10
Timer 1 - 99 min; short cycle mode (pulse button) 1 - 99 min; short cycle mode (pulse button) 1 - 99 min; short cycle mode (pulse button) 1 - 99 min; short cycle mode (pulse button) 1 - 99 min; short cycle mode (pulse button)
Stromversorgung 208 - 240 V / 50 - 60 Hz 200 - 240 V / 50 - 60 Hz 200 - 240 V / 50 - 60 Hz 208 - 240 V / 50 - 60 Hz 200 - 240 V / 50 - 60 Hz
B×T×H 370×430×260 mm 400×700×350 mm 370×430×260 mm 370×430×260 mm 400×700×350 mm
Gewicht 25 kg 54 kg 25 kg 25 kg 29 kg