Zytozentrifugen, Cellspin®
Lieferant: THARMAC GmbH
JC1000-8-G-R JC1000-12-L-R JC2000-8-G-R JC1000-4-S-R JC2000-8-G-D JC1000-4-L-R JC1000-4-G-R JC1000-8-S-R JC1000-8-L-R JC1000-12-S-R JC1000-12-G-R JC1000-12-EG-R JC1000-4-S-D JC1000-4-L-D JC1000-8-G-D JC1000-12-L-D JC2100-12-L-R JC2100-12-G-R JC1000-4-G-D JC1000-8-S-D JC1000-8-L-D JC1000-12-S-D JC1000-12-G-D JC1000-12-EL-R JC1000-12-EG-D JC2000-12-EL-D JC2000-12-EG-D JC2000-12-L-R JC2000-12-G-R JC2000-12-G-D JC2100-12-L-D JC2100-12-G-D JC2000-8-L-R JC2000-8-L-D JC2100-12-EL-R JC2100-12-EL-D JC2100-12-EG-R JC2100-12-EG-D
521-1995EA 5274 EUR
521-1995 720-1782 THARJC2000-8-G-R 521-1994 THARJC2000-8-G-D 521-1993 521-1991 521-1997 521-1996 521-1990 521-1989 521-1988 720-2930 521-1992 THARJC1000-8-G-D THARJC1000-12-L-D 521-2056 521-2055 THARJC1000-4-G-D THARJC1000-8-S-D THARJC1000-8-L-D THARJC1000-12-S-D THARJC1000-12-G-D THARJC1000-12-EL-R THARJC1000-12-EG-D THARJC2000-12-EL-D THARJC2000-12-EG-D THARJC2000-12-L-R THARJC2000-12-G-R THARJC2000-12-G-D THARJC2100-12-L-D THARJC2100-12-G-D THARJC2000-8-L-R THARJC2000-8-L-D THARJC2100-12-EL-R THARJC2100-12-EL-D THARJC2100-12-EG-R THARJC2100-12-EG-D
Zytozentrifugen, Cellspin®
Zentrifugen Tischzentrifugen
Universelle Zytozentrifuge für kleine und große Volumen, entwickelt für Dünnschnitt- und Einzelschnitt-Zellpräparationen in medizinischen Applikationen in der Zytologie, Urologie, Mikrobiologie, Hämatologie, Immunozytochemie, Virologie und Onkologie.
  • Leichtgängiger Hochleistungsmotor mit wartungsfreiem Frequenzumwandler
  • Elektrisch gesteuerte Deckelverriegelung, Folientastatur zur Datenschnelleingabe, leicht ablesbare Digitalanzeige und Drehknopf zur Werteingabe
  • Cellspin® II (gekühlte Version): Stufenlose Einstellung von –20 bis +40 °C, Fast Cool-Funktion
  • Sicherheitsmerkmale: Unwuchtabschaltung, automatische Rotorerkennung, Deckelverriegelung und -fixierung bei laufendem Rotor, Deckelhaltevorrichtung, Überhitzungsschutz für Motor, Kammer- und Motor-Überhitzungsschutz bei Cellspin® II
Geschwindigkeit = max. 2000 min⁻¹ bei Verwendung von Cellclip- und Easy-Rotoren.
Bestellinformation: Werden mit Starter Kit für 200 Untersuchungen geliefert. Weitere Rotoren und Zubehör auf Anfrage erhältlich.