Trockenschrank Thermo OGS 60_BASF in modifizierter Ausführung Technische Daten: Konvektion: natürlich (ohne Ventilator) Nutzraumvolumen 65 L Außenmaße (mm) B=530 H=720 T=565 Innenmaße (mm) B=328 H=480 T=415 Temperaturbereich RT+10C bis 250C Temp-Ge 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Trockenschrank Thermo OGS 60_BASF in modifizierter Ausführung Technische Daten: Konvektion: natürlich (ohne Ventilator) Nutzraumvolumen 65 L Außenmaße (mm) B=530 H=720 T=565 Innenmaße (mm) B=328 H=480 T=415 Temperaturbereich RT+10C bis 250C Temp-Ge 1 * 1 ST