Trockenschrank Thermo OMS 60_BASF in modifizierter Ausführung Technische Daten: Konvektion: Umluft (mit Ventilator) Nutzraumvolumen 66 L Außenmaße (mm) B=530 H=720 T=565 Innenmaße (mm) B=354 H=508 T=368 Temperaturbereich RT+10C bis 250C Temp-Genaui 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Trockenschrank Thermo OMS 60_BASF in modifizierter Ausführung Technische Daten: Konvektion: Umluft (mit Ventilator) Nutzraumvolumen 66 L Außenmaße (mm) B=530 H=720 T=565 Innenmaße (mm) B=354 H=508 T=368 Temperaturbereich RT+10C bis 250C Temp-Genaui 1 * 1 ST