868mhz funk-sende-modul system, externer digitaler temperatursensor, 25 cm kabellaenge, messbereich -40#c bis +120#c, (typische app likation: inkubator oder wasserbad). lieferumfang: modul, sensor, 3,6v lithium batterie, halterung mit klettband magn 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
868mhz funk-sende-modul system, externer digitaler temperatursensor, 25 cm kabellaenge, messbereich -40#c bis +120#c, (typische app likation: inkubator oder wasserbad). lieferumfang: modul, sensor, 3,6v lithium batterie, halterung mit klettband magn 1 * 1 ST