Staubsauger MRV-16(4W), #110800B Naß-/Trockensauger, Auffangbehälter aus Edelstahl, Gewicht 40 Kg Leistung:1050 Watt Im Lieferumfang enhalten: Kunststoff-Zubehör(Saugdüsen, Rundstück, usw.), Schlauch, Filterbeutel. Der Auffangbehälter(inkl. Rollen) 1 * 1 Pack.
Lieferant: TIGER-VAC
Staubsauger MRV-16(4W), #110800B Naß-/Trockensauger, Auffangbehälter aus Edelstahl, Gewicht 40 Kg Leistung:1050 Watt Im Lieferumfang enhalten: Kunststoff-Zubehör(Saugdüsen, Rundstück, usw.), Schlauch, Filterbeutel. Der Auffangbehälter(inkl. Rollen) 1 * 1 Pack.