Staubsauger AVSD-20/25L DT #111388 HEPA Filter - inklusive mit einer Effizienz von 99,995% auf 0,3 Mikron. Getestet: IEST RP-CC001.3. H14 von MPPS Verfahren nach DIN EN 1822. Pneumatisch (Luft) betrieben Erhältlich mit manueller Filter Shaker (MFS) 1 * 1 Pack.
Lieferant: TIGER-VAC
Staubsauger AVSD-20/25L DT #111388 HEPA Filter - inklusive mit einer Effizienz von 99,995% auf 0,3 Mikron. Getestet: IEST RP-CC001.3. H14 von MPPS Verfahren nach DIN EN 1822. Pneumatisch (Luft) betrieben Erhältlich mit manueller Filter Shaker (MFS) 1 * 1 Pack.