Industriestaubsauger, 2D-25L (DT) MRP WT
Lieferant: TIGER-VAC
111413B
TIGV111413BEA 2960 EUR
TIGV111413B
Industriestaubsauger, 2D-25L (DT) MRP WT
Staubsauger
Dieser Industriestaubsauger wurde speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt.
  • Bypass-Hochleistungsmotor
  • Manuelle Filterreinigung durch Umkehr des Luftstroms mit elektrostatisch ableitender Filterpatrone
  • Herausnehmbarer Auffangbehälter zur einfachen Entsorgung der aufgenommenen Materialien
  • Ausgestattet mit 4-Rollen-Fahrgestell und Werkzeugkorb
  • Fahrgestell mit elektrostatisch ableitenden Rädern
Konstruktion: Robustes, pulverbeschichtetes Gehäuse und Edelstahl-Auffangbehälter (AISI 430).
Standards: Für alle HEPA-Staubsauger wird ein Aerosol-Lecktest durchgeführt, bevor sie das Werk verlassen.
Lieferumfang: Im Lieferumfang ist ein komplettes Werkzeug-Set mit einem durchsichtigen Saugschlauch enthalten. Eine Auswahl an optionalem Zubehör ist verfügbar, darunter: autoklavierbare Schläuche und Werkzeuge sowie ESD-sichere Schläuche und Werkzeuge. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Bitte beachten Hinweis: Nur für die Trockenreinigung einsetzbar.