Industriestaubsauger, TV-25L (DT) MFS HEPA WT
Lieferant: TIGER-VAC
111447B2
TIGV111447B2EA 3860 EUR
TIGV111447B2
Industriestaubsauger, TV-25L (DT) MFS HEPA WT
Staubsauger
Industriestaubsauger für den Dauerbetrieb. Speziell entwickelt für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Er ist ideal für allgemeine Reinigungsarbeiten sowie für die feste Integration in den Produktionsprozess.
  • Mehrstufiges Filtrationssystem
  • Einfacher und sicherer Filterwechsel
  • Seitenkanalgebläse mit TEFC-Induktionsmotor, für Dauerbetrieb ausgelegt
  • Vertikal montiert, Wagen mit aufgehängtem Motor-Oberteil (CSMT) für beengte Platzverhältnisse
  • Ausgestattet mit manuellem Filterrüttler-System
  • Herausnehmbarer Auffangbehälter zur einfachen Entsorgung der aufgenommenen Materialien
  • Optional erhältlicher Polyliner-Beutel und Clip für die einfache und sichere Entsorgung der aufgenommenen Materialien
Konstruktion: Edelstahl-Gehäuse (Typ 430) und robuster, pulverbeschichteter Wagen.
Standards: GMP-konform.
Lieferumfang: Im Lieferumfang ist ein komplettes Werkzeug-Set mit einem durchsichtigen Saugschlauch enthalten. Eine Auswahl an optionalem Zubehör ist verfügbar, darunter: autoklavierbare Schläuche und Werkzeuge sowie ESD-sichere Schläuche und Werkzeuge.
Bitte beachten Hinweis: Nur für die Trockenreinigung einsetzbar.