Resazurin Natriumsalz
Lieferant: Lovibond Tintometer
501800
TINT501800EA
123
EUR
TINT501800
Resazurin Natriumsalz
Resazurin Natriumsalz
Formel:
C₁₂H₆NNaO₄ |
MDL:
MFCD00005036 CAS-Nummer: 62758-13-8 EINECS: 263-718-5 |