4-Brompyridiniumchlorid
Lieferant: TORONTO RESEARCH CHEMICALS
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Brompyridin Hydrochlorid, 4-Brompyridin HCl
B686735-100G
TOROB686735-100GEA
1420
EUR
TOROB686735-100G
4-Brompyridiniumchlorid
4-Bromopyridinium chloride
Formel:
C₅H₅BrClN Molecular Weight: 194,46 g/mol Schmelzpunkt: 235…238 °C |
MDL:
MFCD00012828 CAS-Nummer: 19524-06-2 EINECS: 243-128-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |