TOYOPEARL® Super A Affinitätschromatographie-Proteinharze
Lieferant: TOSOH Bioscience
0023580 0023581 0023582 0023583
TOYO0023580EA 0 EUR
TOYO0023580 TOYO0023581 TOYO0023582 TOYO0023583
TOYOPEARL® Super A Affinitätschromatographie-Proteinharze
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Resins
TOYOPEARL® Super-A-Harz bietet modernste Erfahrung im Bereich Protein-A-Medien und vereint erstklassige kritische Leistungsmerkmale mit außergewöhnlicher betrieblicher Flexibilität. Ein effizientes und langlebiges Protein-A-Harz.
  • Hochmoderne betriebliche Flexibilität
  • Unterstützt hohe Titer mit hoher dynamischer Bindungskapazität (DBC)
  • Verbesserte alkalische Stabilität für rigorose CIP-Reinigung
  • Hervorragendes Druckflussverhalten zur Steigerung der Prozesseffizienz
  • Hervorragende kritische Prozessleistung
  • Milde Elutionsbedingungen
  • Reduzierung von Prozessverunreinigungen für einen robusten, sicheren und konformen Prozess
Ein verbesserter, tierfreier, rekombinanter Protein-A-Ligand ist über eine Mehrpunktbindung an die Polymethacrylat-Basiskugel gebunden. Dies führt zu einer hervorragenden Basenstabilität für bis zu 100 CIP-Zyklen mit 0,5 mol/l NaOH und bis zu 70 CIP-Zyklen mit 1 mol/l NaOH, wobei 90% der ursprünglichen DBC erhalten bleiben.
TOYOPEARL Super A Harz ist in einer Partikelgröße von ca. 45 µm (F-Klasse) erhältlich und weist dynamische Bindungskapazitäten von über 70 g/l bei 5 min Verweilzeit und über 60 g/l bei 3 min Verweilzeit auf.
Dank verbesserter Stofftransporteigenschaften behält es im Vergleich zu vergleichbaren Agarose-basierten Harzen einen höheren Anteil seiner Kapazität bei kürzeren Verweilzeiten. Es eignet sich daher ideal für den kontinuierlichen Betrieb mit mehreren kurzen Säulen.
Dieses Harz ist auch in vorgepackten Skill Pak-Säulen erhältlich, um Ihre Prozessentwicklung und Skalierung zu vereinfachen.
Gesamtkeimzahl: max 100 CFU/ml
Endotoxinkonzentration: max 10 EU/ml
Lieferzustand: 72% Suspension in 20% Ethanol
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Verpackung:
Bestellen